Learn More
Acide N-octanoïque, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11463633 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11463633 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10617612 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
12668645 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463633 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur O/0030/PB17
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 124-07-2
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL 4429
Clé InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
CID PubChem 379
ChEBI CHEBI:28837
Nom IUPAC acide caprylique
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Specifications
Point de fusion 16 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 237 °C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 5
Poids de la formule 144,21g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons
Product Identifier
  • Octanoic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.