Learn More
n-octyl bêta-D-glucopyranoside, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498719 10 g 10g
15478719 1 g 1g
15488719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67390.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
It is used for the solubilization and reconstitution of membrane-bound proteins. The high critical micelle concentration (0.7%) of n-octylglucoside facilitates ready removal from final protein extracts by dialysis or gel filtration. n-Octylglucoside can be used in 2D electrophoresis and to improve selectivity of immunoprecipitation of phosphotyrosine modified proteins. Also useful in 2D electrophoresis and in an immunoprecipitation buffer for the immunopurification of phospho-tyrosine peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la solubilisation et la reconstitution des protéines membranaires. La concentration micellaire critique (0,7 %) du n-octylglucoside facilite l’élimination des extraits protéiques finaux par dialyse ou filtration sur gel. Le n-octylglucoside peut être utilisé dans 2l’électrophorèse D et pour améliorer la sélectivité de l’immunoprécipitation des protéines modifiées de la phosphotyrosine. Également utile dans l’électrophorèse 2D et dans un tampon d’immunoprécipitation pour l’immunopurification des peptides de la phosphotyrosine.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol et l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte. Conserver au réfrigérateur à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Numéro MDL MFCD00063288
Clé InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonyme octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
CID PubChem 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Point de fusion 103°C to 104°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 84118
Sensibilité Very Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol and water.
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 292.37
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Show Less