Learn More
n-octyle bêta-D-glucopyranoside, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318006 250 mg 250mg
11308006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13259.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as non-ionic dialyzable detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-bromo-4′-(diéthylamino)acétophénone est utilisée comme détergent dialysable non ionique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur et à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Numéro MDL MFCD00063288
Clé InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonyme octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
CID PubChem 62852
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Point de fusion 103°C to 104°C
Quantité 250 mg
Beilstein 84118
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −31° (c=2 in Methanol)
Poids de la formule 292.37