Learn More
N-Octyl-β-D-glucopyranoside (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly ambré
Micro tube en poly
Conditionnement:
1g
25g
500mg
5g
Description
Le n-Octyl-β-D-Glucopyranoside est un détergent non ionique hautement purifié.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.3 max. at 260nm |
| Nom chimique ou matériau | n-Octyl-β-D-Glucopyranoside |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre / Solide |
| Point de fusion | 105°C |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon poly ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Rotation spécifique | -28.0 to -32.0° (+ or -) |
| Merck Index | 15, 6857 |
| Afficher plus |