Learn More
N-Octyl-β-D-glucopyranoside (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Code produit. p-27452
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly ambré
Micro tube en poly
Conditionnement:
1g
25g
500mg
5g
Code produit. 10214873
Marque: Fisher BioReagents BP585500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le n-Octyl-β-D-Glucopyranoside est un détergent non ionique hautement purifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29836-26-8
Formule moléculaire C14H28O6
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Numéro MDL MFCD00063288
Clé InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
CID PubChem 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Absorbance 0.3 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Couleur White
Forme physique Poudre / Solide
Point de fusion 105°C
Quantité 500 mg
Conditionnement Micro tube en poly
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Rotation spécifique -28.0 to -32.0° (+ or -)
Merck Index 15, 6857
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyle)-6-(octyloxy)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 292.4