Learn More
N-Octyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321577 1000 g 1kg
11301577 50 g 50g
11311577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04407.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.54€
    144.65€ / 1kg
    Économisez 35.89€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2943-75-1 | C14H32O3Si | 276.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2943-75-1
Formule moléculaire C14H32O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 276.49
Numéro MDL MFCD00039883
Clé InChI MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-octyltriethoxysilane, octyltriethoxysilane, triethoxy octyl silane, silane, triethoxyoctyl, dynasylan octeo, octyl triethoxy silane, prosil 9202, silquest a 137, prosil 9234, a 137 coupling agent
CID PubChem 76262
Nom IUPAC Triéthoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau n-Octyltriethoxysilane
Point de fusion <-40°C
Quantité 1000 g
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.878
Beilstein 2325287
Poids de la formule 276.49
Pourcentage de pureté 95%