Learn More
N-pentadécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-179027 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
Code produit. 10283032
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-62-9
Formule moléculaire C15H32
Poids moléculaire (g/mol) 212.42
Numéro MDL MFCD00008990
Clé InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
CID PubChem 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nom IUPAC Pentadécane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentadecane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.9°C
Densité 0.7730g/mL
Point d’ébullition 270.0°C
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13CH3
Indice de réfraction 1.4307 to 1.4327
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 172
Gravité spécifique 0.773
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 212.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentadecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.