Learn More
Acide n-pentadécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10122990 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10122990 5 g Flacon en verre 5g
10284840 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10122990 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 129830050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1002-84-2
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.4
Numéro MDL MFCD00002745
Clé InChI WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
CID PubChem 13849
ChEBI CHEBI:42504
Nom IUPAC Acide pentadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau n-Pentadecanoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51°C to 53°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 339°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02, 369
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Pentadecanoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.