Learn More
n-Pentane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | n-Pentane |
| CAS | 109-66-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Pentane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H12 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Pentane, E 0121, NSC 72415, Norpar 5S, Skellysolve A, n-Pentane |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC |
| Show More |