Learn More
N-pentane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10558250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558250 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10366000 1 L Flacon en verre ambré 1L
11458433 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10558250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1021/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.72€
    266.00€ / 2.5L
    Économisez 45.72€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C5H12, numéro CAS-109-66-0, 2,5 L, 36 C, CHEBI:37830, non désigné, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentane, -130 C, 9498, 72,151, flacon en verre ambré, liquide, 8003, CCCCC, 573 mbar à 20 C, 0,25 mPaS à 20 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-66-0
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 573 MBAR à 20 °C
Viscosité 0,25 mPaS à 20 °C
Densité de vapeur 2.5
Forme physique Liquide
Point de fusion -130 °C
Point d’ébullition 36 °C
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 72,15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Pentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.