Learn More
n-Pentane, Environmental Grade, 98+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1L
4L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Suitable For Environmental, Pesticide, and GC Analysis
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau n-Pentane
Note relative au nom Environmental Grade
Plage de pourcentage du dosage >98%
Aspect Colorless liquid
Informations sur la solubilité miscible with water.
Poids de la formule 72.15
Forme physique Liquid
Qualité Environmental
Densité 0.626 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 36°C
Couleur Colorless
Point de fusion °C to 130°C
Quantité 4L
Point d’éclair -49°C (-57°F)
Température d’allumage 260°C (500°F)
Indice de réfraction 1.358
Tension de vapeur 554 hPa (416mm Hg) at 20°C