Learn More
n-pentyl 4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357495
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, is used as an antimicrobial agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-pentyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antimicrobien dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable à des températures et des pressions normales. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6521-29-5
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00016479
Clé InChI ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23019
Nom IUPAC pentyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 197°C to 200°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2722438
Synonyme amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%