Learn More
N-phényl-1-naphtylamine, LoGiCal
Code produit 30459184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459184 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459184 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2549.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-1-naphthylamine
CAS 90-30-2
Noms d’analytes ou de composants N-Phenyl-1-naphthylamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H13 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, N-Phenyl-alpha-naphthylamine, alpha-Naphthylphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
Nom IUPAC N-phénylnaphtalène-1-amine
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 219.28
Quantité 10 mg
Poids de la formule 219,1048 g/mol