Learn More
N-phényl-2-naphtylamine, LoGiCal
Code produit 30460334
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460334 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460334 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2550.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-2-naphthylamine
CAS 135-88-6
Noms d’analytes ou de composants N-Phenyl-2-naphthylamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H13 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Type de solution Neat
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Nom IUPAC N-phénylnaphtalène-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 219.28
Quantité 10 mg
Poids de la formule 219.1048 g/mol