Learn More
N-Phényl-3-(trifluorométhyl)aniline, Mikromol™
Code produit 30051343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051343 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051343 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0105.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-phényl-3-(trifluorométhyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Noms d’analytes ou de composants N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 F3 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP), Etofenamate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
Nom IUPAC N-phényl-3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 237.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 237,0765 g/mol