Learn More
N-phényl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696042 100 g Flacon en verre 100g
10400691 250 g Flacon en verre 250g
10490681 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221001000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-54-2
Formule moléculaire C12H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00007850
Clé InChI ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
CID PubChem 7564
ChEBI CHEBI:59038
Nom IUPAC 4-N-phénylbenzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyl-p-phenylenediamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 75.0°C
Point d’ébullition 354.0°C
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHC6H4NH2
Quantité 100 g
Beilstein 13, 76
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .