Learn More
N-phénylacétamide (acétanilide), LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Phenylacetamide |
| CAS | 103-84-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Phenylacetamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Afficher plus |