Learn More
Acide N-phénylbenzohydroxamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10596943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10596943
Marque: Thermo Scientific Acros 417370050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-88-1
Formule moléculaire C13H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 213.24
Numéro MDL MFCD00002111
Clé InChI YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
CID PubChem 67536
Nom IUPAC N-hydroxy-N-phenylbenzamide
SMILES ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylbenzohydroxamic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 119°C to 123°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CON(OH)C6H5
Quantité 5 g
Poids de la formule 213.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles ou poudre cristalline