Learn More
Ester éthylique de N-phénylglycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465946
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11465946
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22282.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2216-92-4
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00038315
Clé InChI MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
CID PubChem 75190
Nom IUPAC éthyle 2-anilinoacétate
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylglycine ethyl ester
Point de fusion 55°C to 58°C
Merck Index 14,7292
Quantité 10 g
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 99%