Learn More
N-phénylméthanesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30049898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049898 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049898 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0046.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-phénylméthanesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Noms d’analytes ou de composants N-Phenylmethanesulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methanesulfonamide, N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC N-Phénylméthanesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 171.217
Quantité 25 mg
Poids de la formule 171,0354 g/mol