Learn More
N-phénylpropanamide, Mikromol™
Code produit 17960466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960466 25 mg 25mg
17901646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17960466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0528.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-phénylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylpropanamide
CAS 620-71-3
Noms d’analytes ou de composants N-Phenylpropanamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
Nom IUPAC N-phénylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 149,0841 g/mol