Learn More
N-propionyl-L-cystéine, Mikromol™
Code produit 30050260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050260 100 mg 100mg
30049195 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050260 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0024.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-propionyl-L-cystéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Propionyl-L-cysteine
CAS 2885-79-2
Noms d’analytes ou de composants N-Propionyl-L-cysteine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H11 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Propionyl-L-cysteine
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
SMILES CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-(propanoylamino)-3-sulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 177.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 177,046 g/mol