Learn More
Acétate de n-propyle, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10449450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10449450
Marque: Thermo Scientific Acros 158290025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-60-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009372
Clé InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
CID PubChem 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nom IUPAC propyl acetate
SMILES CCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl acetate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 102.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1276
Beilstein 02, 129
Merck Index 15, 7954
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols,ketones,esters and,hydrocarbons
Viscosité 0.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.