Learn More
Bromoacétate de n-Propyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368515
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11368515
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11951.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35223-80-4
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00075247
Clé InChI ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
CID PubChem 141981
Nom IUPAC 2-bromoacétate de propyle
SMILES CCCOC(=O)CBr
Specifikationer
Nom chimique ou matériau n-Propyl bromoacetate
Densité 1.399
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1745564
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.