Learn More
Bromoacétate de n-Propyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045776
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11368515
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11951.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35223-80-4
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00075247
Clé InChI ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
CID PubChem 141981
Nom IUPAC 2-bromoacétate de propyle
SMILES CCCOC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl bromoacetate
Densité 1.399
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1745564
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%