Learn More
n-propyl gallate, MP Biomedicals™
Code produit 11466112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11466112 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11466112 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210274780
 Article restreint
En stock
Poudre de couleur blanc cassé
  • Réactif anti-décoloration en microscopie à fluorescence pour réduire le photoblanchiment des sondes fluorescentes telles que la rhodamine et la fluorescéine
  • Un ester formé par condensation de l'acide gallique et du propanol
  • Cet antioxydant a été ajouté aux aliments contenant des huiles et des graisses pour prévenir l'oxydation.
  • Un antioxydant qui présente une activité antimicrobienne
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Propyl gallate
Note relative au nom Biologie moléculaire
CAS 121-79-9
Point de fusion 140 °C à 150 °C
Couleur Blanc cassé
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Notes de qualité de la pureté 0.992
Formule moléculaire C10H12O5
Numéro MDL MFCD00002196
Beilstein 1877976
Synonyme propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’éthanol (50mg/mL).
Clé InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Nom IUPAC Trihydroxybenzoate de propyle3,4,5
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
CID PubChem 4947
ChEBI CHEBI:10607
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 99.2%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-trihydroxybenzoate de propyle
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .