Learn More
N-(pyridin-4-ylméthyl)éthanamine, Mikromol™
Code produit 17933686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933686 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933686 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0601.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(pyridin-4-ylméthyl)éthanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
CAS 33403-97-3
Noms d’analytes ou de composants N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H12 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tropicamide Imp. A (EP), Tropicamide USP Related Compound A, Tropicamide USP RC A, N-(Pyridin-4-ylmethyl)ethanamine, Tropicamide Related Compound A, Tropicamide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
SMILES CCNCc1ccncc1
Nom IUPAC N-(pyridin-4-ylméthyl)éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 136,1 g/mol