missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(tert-Butoxycarbonyl-aminohexanoyl) D-érythro-S, TRC

Code produit 30340017
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30340017 250 mg 250mg
30342454 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30340017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB690660250MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau N-(tert-Butoxycarbonyl-aminohexanoyl) D-erythro-S
Noms d’analytes ou de composants N-(tert-Butoxycarbonyl-aminohexanoyl) D-erythro-S
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C29 H56 N2 O5
Synonyme [R-[R*,S*-(E)]]-6-Amino-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-tert-butoxycarbonylhexanamide, N-(N-tert-Butoxycarbonyl-aminohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
Formule InChI InChI=1S/C29H56N2O5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-26(33)25(24-32)31-27(34)22-19-17-20-23-30-28(35)36-29(2,3)4/h18,21,25-26,32-33H,5-17,19-20,22-24H2,1-4H3,(H,30,35)(H,31,34)/b21-18+/t25-,26+/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butil N-[6-[[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]amino]-6-oxohexyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 512.765
Quantité 250 mg
Poids de la formule 512.419
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.