Learn More
N-tert-butylacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025071
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11444317
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20394.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-58-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-58-4
Formule moléculaire C7H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.19
Numéro MDL MFCD00026271
Clé InChI XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
CID PubChem 7877
Nom IUPAC N-tert-butylprop-2-énamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butylacrylamide
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 100 g
Beilstein 1742331
Poids de la formule 127.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-tert-Butylacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-tert-Butylacrylamide