Learn More
Alfa Aesar™ N-tert-butylbenzamide, 98+ %
Code produit. 11338205
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11338205
Marque: Alfa Aesar™ L08509.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5894-65-5
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD00041337
Clé InChI HYWWTHOGCJXTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tert-butyl benzamide, n-t-butylbenzamide, benzamide, n-tert-butyl, benzamide, n-1,1-dimethylethyl, n-t-butyl benzamide, acmc-209m8h, benzamide,1-dimethylethyl
CID PubChem 138622
Nom IUPAC N-tert-butylbenzamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-tert-Butylbenzamide
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 5 g
Beilstein 2042391
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté ≥98%