Learn More
N-(tert-butyldiméthylsilyl)-N-méthyl-trifluoroacétamide,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 10013913
Marque: Thermo Scientific Acros 221540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77377-52-7
Formule moléculaire C9H18F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 241.33
Numéro MDL MFCD00009671
Clé InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
CID PubChem 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nom IUPAC N-[tert-butyl(diméthyl)silyl]-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4010 to 1.403
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 241.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.