Learn More
N-tétradécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477646
Click to view available options
Quantité:
100 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11477646
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14672.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.394 g/mol
n-Tetradecane is used to study the thermodiffusion behavior of the microemulsion droplets of water, n-alkanes and pentaethylene glycol monododecyl ether. It is used as reference material in gas chromatographic analysis, as a solvent and finds applications in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-tétradécane est utilisé pour étudier le comportement de thermodiffusion des gouttelettes de microémulsion d’eau, de n-alcanes et d’éther monododécyle de pentaéthylène glycol. Il est utilisé comme matériau de référence dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse, comme solvant, et est également utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’acétone et l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Formule moléculaire C14H30
Poids moléculaire (g/mol) 198.394
Numéro MDL MFCD00008986
Clé InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
CID PubChem 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nom IUPAC Tétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tetradecane
Point de fusion 6°C
Densité 0.7628
Point d’ébullition 252°C to 254°C
Point d’éclair 99°C (211°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)12CH3
Indice de réfraction 1.429
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 198.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide