Learn More
Acide n-Tridécanoïque 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235190 10 g Flacon en verre 10g
10715811 25 g Flacon en verre 25g
10550584 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10235190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139520100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-53-9
Formule moléculaire C13H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.35
Numéro MDL MFCD00002741
Clé InChI SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
CID PubChem 12530
ChEBI CHEBI:45919
Nom IUPAC Acide tridécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Tridecanoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40°C to 45°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 236°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)11CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 02, 364
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 214.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Morceaux cristallins, flocons ou poudre