Learn More
N-(triméthylsilyl)diéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493657 25 g 25g
11403667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18149.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145.32 g/mol
It is used to derivative polar organic compounds. N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine is a chemical reagent with wide application in organic chemistry and used in stereo specific addition reactions as well as in SN2 nucleophilic substitutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour les composés organiques polaires dérivés. Le N,N-diéthyl(triméthylsilyl)amine est un réactif chimique à large application en chimie organique. Il est utilisé dans des réactions d’addition spécifiques à la chaîne stéréo ainsi que dans des substitutions nucélophiles d’ordre 2 (SN2).
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 996-50-9
Formule moléculaire C7H19NSi
Poids moléculaire (g/mol) 145.32
Numéro MDL MFCD00009040
Clé InChI JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
CID PubChem 70454
ChEBI CHEBI:85070
Nom IUPAC diethyl(trimethylsilyl)amine
SMILES CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifications
Point d’ébullition 125°C to 126°C
Nom chimique ou matériau N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Point de fusion -10°C
Quantité 25 g
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.411
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.76
Numéro UN UN2733
Beilstein 635718
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 145.32
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Trimethylsilyl)diethylamine