Learn More
N-vinyl-2-pyrrolidone, LoGiCal
Code produit 30457501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457501 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457501 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0083.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Noms d’analytes ou de composants N-Vinyl-2-pyrrolidone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C=CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidin-2-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Quantité 10 mg
Poids de la formule 111,0684 g/mol