Learn More
N-vinyl-2-pyrrolidone, Mikromol™
Code produit 17973526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0083.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Vinyl-2-pyrrolidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Noms d’analytes ou de composants N-Vinyl-2-pyrrolidone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
SMILES C=CN1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-éthenylpyrrolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 111,0684 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.