Learn More
N1-(4-amino-2-méthylphényl)acétamide, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2704872
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10344222
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB06485DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 56891-59-9
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.208
Numéro MDL MFCD00276633
Clé InChI GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
CID PubChem 314338
Nom IUPAC N-(4-amino-2-méthylphényl)acétamide
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 90%