Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]acétamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2705648
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10180892
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL00674DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175278-19-0
Formule moléculaire C10H7F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.173
Numéro MDL MFCD00204174
Clé InChI RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
CID PubChem 2736739
Nom IUPAC N-[4-cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.17
Pourcentage de pureté 95%