Learn More
N1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]-2-chloroacétamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3486347
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10672195
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM09078DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 161290-85-3
Formule moléculaire C9H7ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 253.61
Numéro MDL MFCD00219796
Clé InChI MIWYZHHKNDZBCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl acetamide, n-chloroacetyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-4-trifluoromethoxy phenyl-2-chloroacetamide, buttpark 30\07-62, acetamide,2-chloro-n-4-trifluoromethoxy phenyl, 2-chloro-4'-trifluoromethoxy acetanilide, pubchem8402, timtec-bb sbb001832
CID PubChem 601031
Nom IUPAC 2-chloro-N-[4-(trifluorométhoxy)phényl]acétamide
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(NC(=O)CCl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.61
Pourcentage de pureté 97%