Learn More
Macherey-Nagel™ Microinsert N13-4
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,3 ml |
| Comprend | Avec ressort métallique |
| Type de base | Conique |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Quantité | 100 paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons |