Learn More
Wessington Cryogenics™ Récipient pressurisé N2
Code produit. p-8012727
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
120 l
200 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11902995
Marque: Wessington Cryogenics™ PV120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réservoir pressurisé tout inox 30 à 200L
• Circuit de montée en pression avec régulateur
• Réservoir tout inox
• Transport (y compris routier et ferroviaire), stockage et transfert d'azote liquide. Montée en pression liée à la dilatation progressive de l'azote liquide
• Circuit de montée en pression avec régulateur pour maintenir la pression de transvasement constante et réglable par l'opérateur jusqu'à 1,5 bar
• Raccord de remplissage et soutirage femelle 1/2 in. BSP
• Réservoir pressurisé
• Inclus avec 4 roulettes
Spécification
Type Vase pressurisé N2
Capacité (métrique) 120 l