Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons en aluminium N20
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Or
Septum:
Butyl gris foncé / PTFE gris (uniquement laminé au centre, généralement appelé Pharma-Fix)
Butyle
Butyle gris foncé / PTFE gris prêt à l’emploi
Butyle gris foncé / PTFE gris*
Septum en butyle/PTFE gris moulé
Silicone blanc / PTFE beige
Couleur (joint):
Blanc/beige
Gris
Gris foncé
Type:
Bouchon à sertir avec système de dépressurisation
Bouchon à sertir déchirable central
Bouchon à sertir déchirable complet
À sertir
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Bouchons détachables au centre et bouchons entièrement déchirables N 20
- Bouchons à sertir bimétalliques et bouchons à sertir magnétiques N 20
- pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique
- Le sertissage des bouchons à sertir bimétalliques est plus pratique.
- Tous les bouchons mentionnés ci-dessus sont disponibles avec des septa en silicone / PTFE ainsi qu’avec des septa en butyle / PTFE dans différentes versions.
- Les applications supérieures à 120°C nécessitent des septa en silicone / PTFE.
- Des septa individuels, des bouchons ainsi que des bouchons en PE N 20 sont également disponibles.
- Les outils de sertissage manuels et électroniques N 20 complètent cette gamme de produits
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Gris foncé |
| Couleur | Or |
| Matériau | Aluminium, Butyle, PTFE |
| Septum | Butyle gris foncé / PTFE gris* |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | Bouchon à sertir déchirable central |