Description
- Bouchons déchirables au centre et bouchons entièrement déchirables N 20
- Bouchons à sertir bimétalliques et bouchons à sertir magnétiques N 20
- pour une utilisation sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique –
- Le sertissage des bouchons à sertir bimétalliques est plus pratique.
- Tous les bouchons mentionnés ci-dessus sont disponibles avec des septa en silicone/PTFE ainsi qu’avec des septa en butyle/PTFE dans différentes versions.
- Les applications supérieures à 120°C nécessitent des septa en silicone/PTFE.
- Des septa individuels, des bouchons ainsi que des bouchons en PE N 20 sont également disponibles.
- Les outils de sertissage manuels et électroniques N 20 complètent cette gamme de produits
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium, PTFE, Silicone |
| Septum | Silicone bleu transparent / PTFE incolore |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type de produit | À sertir |