Learn More
N3-méthyltriclabendazole, Mikromol™
Code produit 30049986
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049986 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0313.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N3-méthyltriclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N3-Methyltriclabendazole
CAS 145770-89-4
Noms d’analytes ou de composants N3-Methyltriclabendazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H11 Cl3 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N3-Methyltriclabendazole
Formule InChI InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-6-9(17)13(7-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3
SMILES CSc1nc2cc(Oc3cccc(Cl)c3Cl)c(Cl)cc2n1C
Nom IUPAC 6-chloro-5-(2,3-dichlorophénoxy)-1-méthyl-2-méthylsulfacylbenzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 373.68
Quantité 25 mg
Poids de la formule 373.676 g/mol