Learn More
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium, MedChemExpress
Code produit. p-200098219
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495386
Marque: Medchem Express HY111815A
MedChemExpress N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro transcription and it can be incorporated into multiple templates.
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Acetylcytidine triphosphate sodium
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N3Na4O15P3
Quantité 100 mg
Synonyme ac4CTP sodium
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 250 mg/mL (407.75 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)NC(C)=O)=O)O2)O)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 613.12
Poids de la formule 613.12
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.