Learn More
N4-acétylsulfadimidine (N4-acétylsulfaméthazine), Mikromol™
Code produit 30462246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462246 4 x 25 mg -
17992666 25 mg 25mg
17971176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462246 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1311.0700254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N4-acétylsulfadimidine (N4-acétylsulfaméthazine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Noms d’analytes ou de composants N-Acetyl Sulfamethazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
Nom IUPAC N-[4-[(4,6-diméthylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 320.37
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 320,0943 g/mol