Learn More
N4-Méthyl-5-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Code produit 30049124
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049124 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049124 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0093.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N4-méthyl-5-(3,4,5-triméthoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
CAS 92653-78-6
Noms d’analytes ou de composants N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H20 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Amino-4-methylamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Formule InChI InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-14-10(8-18-15(16)19-14)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
SMILES CNc1nc(N)ncc1Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2
Nom IUPAC 4-N-méthyl-5-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 304.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 304.1535 g/mol