Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchon à vis avec trou central, N8
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
La fabrication de bouchons entièrement automatisée avec des paramètres de production définis évite les variations d’état physique et analytique du bouchon, qui est le composant le plus important de cette analyse. Les spécifications analytiques strictes sur le matériau septa permettent uniquement le traitement dudit matériau utilisé pour les tests analytiques complets en laboratoire. Ces produits sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes. Des contrôles en cours de fabrication et une inspection finale du CQ ont été mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Bouchons à vis préassemblés prêts à l’emploi en propylène noir robuste
- Utilisé avec les flacons à bouchon à vis Macherey-Nagel™ N8 dotés d’une ouverture de 8 mm et d’un col fileté 8-425
- Le septum dans le trou central est constitué de caoutchouc de silicone doux semi-ferme et d’une membrane en PTFE
- Les 100 bouchons sont conditionnés dans un sachet en polyéthylène (PE)
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | PP, PTFE, Silicone |
| Septum | Silicone blanc / PTFE rouge |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm (Dureté : Shore A 45°) |
| Taille du bouchon | 8-425 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis N 8 |