Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis rouges en polypropylène N9
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PP, PTFE, Silicone |
| Septum | Silicone blanc / PTFE bleu, fendu |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Taille du bouchon | N9 |