Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis transparents en PP N9
Code produit. 10378051 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Septum:
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
Silicone blanc/PTFE bleu, fendu
Silicone blanc / PTFE rouge
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10378051
Marque: Macherey-Nagel™ 702286
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellez les flacons avec bouchons à vis avec un septum sécurisé pour recevoir les aiguilles. Les bouchons à vis transparents en polypropylène Macherey-NagelTM N9 sont fournis avec différents septa.
  • Bouchons à vis N 9
  • Large gamme de bouchons à vis avec différents matériaux de septum et différentes couleurs de bouchons
  • Bouchons à vis liés (septa fermement reliée au bouchon ; ne peut pas être enlevé). Avantage : les aiguilles HPLC épaisses (émoussées) ne peuvent pas pousser le septum dans le flacon
  • Bouchon à vis polymagnétique 702166 pour CTC GC PAL
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PP, PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Septum PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
Épaisseur (métrique) 1 mm
Taille du bouchon N9